Documentos Principais
Z254274
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 3
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
tamanho
3
embalagem
pkg of 12 ea
A × espessura
25 mm × 3 mm
base D.E. × D.I.
22 mm × 16 mm
topo D.E. × D.I.
37 mm × 31 mm
Descrição geral
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)