Documentos Principais
Z254312
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 7
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
tamanho
7
embalagem
pkg of 12 ea
A × espessura
45 mm × 5.5 mm
base D.E. × D.I.
57 mm × 46 mm
topo D.E. × D.I.
86 mm × 75 mm
Descrição geral
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)