Documentos
Z258415
Sigma-Aldrich
Vortex-Genie® 2 mixer
AC/DC input 120 V AC
NACRES:
NB.73
entrada CA/CC
120 V
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Scientific Industries SI-0236
Scientific Industries
disponibilidade
not available in EU
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Mixes liquids quickly and thoroughly with vortex action. Variable speed control allows precise mixing range. The unit contains a standard 3 in. platform head for flasks and beakers, and a cup head for single tube mixing. Accessories for special applications are sold separately. Speed: 600 to 3,200 rpm. Max. load: 1 lb.
  • Variable speed control
  • Shaking or vortex action
  • Continuous or touch-control mixing
Accessories sold separately
Informações legais
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA