Documentos Principais
Z261297
Stainless steel 316 syringe needle, noncoring point
gauge 20, L 8 in.
Sinônimo(s):
Stainless steel needle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.467,00
R$ 1.467,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.467,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
R$ 1.467,00
Verificar disponibilidade no carrinho
descrição
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Popper 9864
Comprimento
8 in.
medidor
20
Descrição geral
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)