Documentos
Z262307
Sigma-Aldrich
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 230 V AC
Sinônimo(s):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
KNF
Parâmetros
≤6 torr vacuum
34 L/min pumping speed
C × L × A
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
peso
27 lb (12.3 kg)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 3
Este Item
Z262293Z288217
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump pumping speed 34 L/min, AC/DC input 230 V AC
Z262307
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump pumping speed 20 L/min, AC/DC input 230 V AC
Z262293
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump pumping speed 34 L/min, AC/DC input 230 V AC
Z288217
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
manufacturer/tradename
KNF
manufacturer/tradename
KNF
manufacturer/tradename
KNF
parameter
≤6 torr vacuum
parameter
≤6 torr vacuum, 20 L/min pumping speed
parameter
≤1.5 torr vacuum, 34 L/min pumping speed
L × W × H
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
L × W × H
12.2 in. × 6.2 in. × 8 in.
L × W × H
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
weight
27 lb (12.3 kg)
weight
21 lb (9.5 kg)
weight
27 lb (12.3 kg)
Descrição geral
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
  • Solid PTFE heads
  • PTFE coated diaphragm
  • Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure
  • New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability
  • Two stages
  • 10 mm I.D. hose barbs on ports
Informações legais
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
SPE Vacuum Pump Trap Kit
Supelco
57120-U
SPE Vacuum Pump Trap Kit
Bomba de vácuo Millivac-Maxi, 230 V
Millipore
SD1P014M04
Bomba de vácuo Millivac-Maxi, 230 V
Welch® ChemStar™ vacuum pumps AC/DC input 220 V AC, Model 1400N
Sigma-Aldrich
Z411795
Welch® ChemStar vacuum pumps
Vacuubrand Chemistry vacuum pump Vacuubrand MZ 2C NT, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Z676284
Vacuubrand Chemistry vacuum pump