Documentos
Z314358
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 10 mL, glass Luer tip style
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 0.2 mL
manufacturer/tradename
Fortuna Graf
capacidade
10 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z314331Z314544Z314552
manufacturer/tradename
Fortuna Graf
manufacturer/tradename
Fortuna Graf
manufacturer/tradename
Fortuna Graf
manufacturer/tradename
Fortuna Graf
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
capacity
10 mL
capacity
5 mL
capacity
5 mL
capacity
10 mL
Descrição geral
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informações legais
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA