Documentos Principais
Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
Previsão de entrega em05 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.034,00
About This Item
Código UNSPSC:
40141602
NACRES:
NB.79
R$ 1.034,00
Previsão de entrega em05 de abril de 2025
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
J. Young
braço lateral D.E.
7 mm
Descrição geral
• PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)