1 EA
R$ 325,00
R$ 325,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Sobre este item
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarbase size
4 in. × 6 in.
rod diam. × L
5/16 in. × 18 in.
1 of 4
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| base size 4 in. × 6 in. | base size 5 in. × 8 in. | base size 6 in. × 9 in. | base size 6 in. × 11 in. |
| rod diam. × L 5/16 in. × 18 in. | rod diam. × L 3/8 in. × 20 in. | rod diam. × L 1/2 in. × 24 in. | rod diam. × L 1/2 in. × 36 in. |
General description
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?