Documentos Principais
Z513253
Horn for 500 and 750W ultrasonic processor
High-intensity
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.288,00
R$ 6.288,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.288,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
R$ 6.288,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Materiais
colorless tip
fabricante/nome comercial
Sonics & Materials 630-0219
Descrição geral
1/2 in. (13 mm) tip diam. For sample volumes from 10 to 250 mL.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)