Z529729
Supelco
Aldrich® chromatography sprayer
size 50 mL
NACRES:
NC.07
aplicação(ões)
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamanho
50 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Provide a fine, uniform spray that is optimized for the development of TLC plates. Also suited for use in electrophoresis.
  • Adjustable spray pattern using thumb on vent hole
  • Greaseless, screw-threaded joint will not seize; a simple turn of the threaded cap pulls joint apart safely
  • Threaded SafetyBarbs® prevent accidental breakage during tubing installation or removal
  • Uses low-pressure gas or air
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.