Z562904
Wilmad® external reference system
complete set
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
NACRES:
SB.32
manufacturer/tradename
Wilmad 516-CC-5
parâmetro
<600 MHz frequency
diâmetro
5 mm
Descrição geral
Perfect for isolating your reference solution from your sample, this double layered tube provides extra protection for toxic samples in NMR spectroscopy as well.
Each insert fits with precision into the outer tube.The flat bottom forces the reference solution upwards between the inner and outer tubes.
Simple to use, just place your sample in the insert and add a few drops of reference solution to the bottom of the outer tube. When pushing the inner tube downward, the reference solution is forced upwards and forms a thin film, about 50 μL thick between the tubes.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.