Documentos
Z567671
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
capacity 12 mL
Sinônimo(s):
pressure reactor, q-tube pressure reactor
NACRES:
NB.51
fabricante/nome comercial
Q Labtech
capacidade
12 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z567736Z757993Z567779
vibrant-m
Z567671
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
vibrant-m
Z567736
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
vibrant-m
Z757993
Q-Tube gas purging set
vibrant-m
Z567779
Q-Tube needle with non-coring point
capacity
12 mL
capacity
35 mL
capacity
-
capacity
-
Descrição geral
Kit Contents:
  • One cap/PTFE sleeve set, 12 mL
  • One Q-Tube adapter-1210 (pressure will be safely released at or under 120 psi and the tube will be resealed)
  • One catch bottle (20 mL)
  • One needle adapter
  • One 1 inch needle
  • 25 sets of Pressure Tube-12mL and Septa
  • One PP trap with FEP tubing
  • One stir bar
Q-Tube pressure reactors are affordable alternatives to a microwave synthesizer and feature a safe pressure-release system that prevents accidental explosions due to over -pressurization. The starter kits contain all items needed for immediate use.
Optional higher pressure-release threshold adapters are available separately for 12 mL and 35 mL Q-Tubes.
Benefits:
  • Better yield than microwave and conventional open flask
  • Cleaner product than microwave and conventional open flask (higher yield and lighter color)
  • Reduced reaction time (from hours to minutes)
  • Higher reproducibility than microwave
  • Scalable (up to 20 grams)
  • Safer (automatic pressure release and reseal) than conventional pressure (sealed) tube
  • Affordable
  • Maintenance-free
Atenção
12 mL pressure tubes and septa are disposable and should not be reused! Hand wash 35 mL pressure tube only! Clean and inspect the one inch pressure-release needle after each use to ensure that it is not plugged.
Note: Use only genuine Q-Tube replacement tubes, septa, and components.
Informações legais
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3