Documentos
Z567736
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
capacity 35 mL
Sinônimo(s):
pressure reactor, q-tube pressure reactor
NACRES:
NB.51
fabricante/nome comercial
Q Labtech
capacidade
35 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z567671Z757993Z567779
Q-Tube™ pressure tube reactor starter kit capacity 35 mL
Z567736
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
Q-Tube™ pressure tube reactor starter kit capacity 12 mL
Z567671
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
Q-Tube™ gas purging set pkg of 1 ea
Z757993
Q-Tube gas purging set
vibrant-m
Z567779
Q-Tube needle with non-coring point
capacity
35 mL
capacity
12 mL
capacity
-
capacity
-
Descrição geral
Kit Contents:
  • One cap/PTFE sleeve set, 35 mL
  • One Q-Tube adapter-3510 (pressure will be safely released at or under 120 psi and the tube will be resealed)
  • One catch bottle (20 mL)
  • One needle adapter
  • One 1 inch needle
  • One 35 mL reusable glass pressure tube
  • One PP trap with FEP tubing
  • One retaining screw
  • Ten rubber septa, 35 mL
  • One stir bar
Q-Tube pressure reactors are affordable alternatives to a microwave synthesizer and feature a safe pressure-release system that prevents accidental explosions due to over -pressurization. The starter kits contain all items needed for immediate use.
Optional higher pressure-release threshold adapters are available separately for 12 mL and 35 mL Q-Tubes.
Benefits:
  • Better yield than microwave and conventional open flask
  • Cleaner product than microwave and conventional open flask (higher yield and lighter color)
  • Reduced reaction time (from hours to minutes)
  • Higher reproducibility than microwave
  • Scalable (up to 20 grams)
  • Safer (automatic pressure release and reseal) than conventional pressure (sealed) tube
  • Affordable
  • Maintenance-free
Atenção
12 mL pressure tubes and septa are disposable and should not be reused! Hand wash 35 mL pressure tube only! Clean and inspect the one inch pressure-release needle after each use to ensure that it is not plugged.
Note: Use only genuine Q-Tube replacement tubes, septa, and components.
Informações legais
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA