Documentos
Z568732
QianCap safety cap system for Ace pressure tubes and bottles
QianCap-25, fits no. 25 internal thread
fabricante/nome comercial
Q Labtech
volume
8 oz , catch bottle
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z740135Z567698Z567736
vibrant-m
Z740135
QianCap pressure monitor-25
vibrant-m
Z567736
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
volume
8 oz , catch bottle
volume
-
volume
-
volume
-
Descrição geral
QianCap is a safety cap with an automatic pressure release and reseal mechanism which can prevent pressure bottles and tubes with Ace-Threds #15 and #25 from explosion due to excessive internal pressure. These systems contain all items needed for immediate use on pressure tubes and bottles with internal threads. QianCap is available in these three configurations:
1. QianCap safety cap
2. QianCap safety cap with 0-300 psig pressure gauge
3. QianCap safety cap gas purging set, with 0-300 psig pressure gauge
Components in all configurations
  • One PTFE Q-adapter
  • One Simriz® O-ring
  • Ten septa - 12 mL
  • One pressure adapter-60
  • One cap
  • One needle adapter
  • One deflected point needle
  • One catch bottle
Informações legais
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Ace round-bottom pressure flask with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 250 mL
Z567191
Ace round-bottom pressure flask
Ace round-bottom pressure flask with Ace-Thred 25 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Z567213
Ace round-bottom pressure flask
Ace round-bottom pressure flask with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 500 mL
Z567205
Ace round-bottom pressure flask
High pressure adapter for Q-Tube™ for pressure tubes with 38 mm O.D. round bottom, fits QianCap-15 and 25
Z683396
High pressure adapter for Q-Tube
QianCap™ pressure gauge stainless steel, pressure 0-300 psi, for 1/4 in. NPT
Z765392
QianCap pressure gauge
Ace pressure tube bushing type, Back seal, capacity 200 mL, L × O.D. 20.3 cm × 50 mm
Z566276
Ace pressure tube
Ace round-bottom pressure flask with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Z567183
Ace round-bottom pressure flask