Documentos
Z656194
Vacuubrand diaphragm vacuum pump
AC/DC input 230 V AC, MD 1C
Sinônimo(s):
diaphragm pump, diaphragm vacuum pump
Características
CE compliant 230V versions
fabricante/nome comercial
Vacuubrand
Parâmetros
1.2-1.4 m3/h pumping speed
2 mbar vacuum
C × L × A
315 mm × 145 mm × 175 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z656208Z676241Z676292
Vacuubrand diaphragm vacuum pump AC/DC input 230 V AC, MD 1C
Z656194
Vacuubrand diaphragm vacuum pump
Vacuubrand diaphragm vacuum pump AC/DC input 230 V AC, MD 1C + AK + EK
Z656208
Vacuubrand diaphragm vacuum pump
Vacuubrand Chemistry vacuum pump Vacuubrand MD 4C NT, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Z676241
Vacuubrand Chemistry vacuum pump
Vacuubrand Chemistry vacuum pump MZ 2C NT, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Z676292
Vacuubrand Chemistry vacuum pump
manufacturer/tradename
Vacuubrand
manufacturer/tradename
Vacuubrand
manufacturer/tradename
Vacuubrand MD 4C NT
manufacturer/tradename
MZ 2C NT
parameter
1.2-1.4 m3/h pumping speed
parameter
1.2-1.4 m3/h pumping speed, 2 mbar vacuum
parameter
1.5 mbar vacuum, 3 mbar vacuum (with gas ballast), 3.4/3.8 m3/h pumping speed
parameter
12 mbar vacuum (with gas ballast), 2.0/2.3 m3/h pumping speed, 7 mbar vacuum
L × W × H
315 mm × 145 mm × 175 mm
L × W × H
316 mm × 295 mm × 472 mm
L × W × H
325 mm × 243 mm × 198 mm
L × W × H
243 mm × 243 mm × 198 mm
Descrição geral
Vacuubrand diaphragm pumps are totally oil free, mechanical vacuum pumps. They can be used for a wide range of vacuum applications or for the transfer of gases in chemical and physical laboratories.
Diaphragm pumps typically offer the best possible vacuum system in the vacuum range from atmospheric down to 0.6 mbar both within the general laboratory and as backing pumps for modern wide range turbopumps.
Please note: Products with mfr. no. appended with + AK + EK contain the additional mounted support (AK) and exhaust condenser (EK).
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
Z656240
Vacuubrand® diaphragm vacuum pump maintenance kit
Vacuubrand chemistry vacuum system AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug, Vacuubrand MD 4C NT+AK+EK
Z676314
Vacuubrand chemistry vacuum system
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump pumping speed 34 L/min, AC/DC input 230 V AC
Sigma-Aldrich
Z262307
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump