Z660930
Isopad heating mantles, model G2H
for 500 mL flasks
AC/DC input
230 V
característica
CE compliant
2 heating zones
manufacturer/tradename
Isopad 1235-01122250
availability
available only in EU
diâmetro do frasco
105 mm
saída
565 watts
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
High performance heating mantle, designed similar to that of the G2 series but with an maximum heating-element temperature of 900°C. Owing to the materials used in the construction of this heating mantle for this temperature range, a lower outer temperature is ensured.
Informações legais
Isopad is a trademark of Tyco Thermal Controls GmbH
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.