Z673331
Drilled blocks for Talboys block heater
titer plate
NACRES:
NB.73
característica
wells 1
Holds 1 x plate
manufacturer/tradename
Troemner 949115
bloco C × L × A
3.75 in. (9.5 cm) × 3 in. (7.6 cm) × 2 in. (5.1 cm)
poço P
13.5 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
This is a double size block which fits dual block heater, Z675873.
Constructed from a solid anodized aluminum block, the close contact of tubes to block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Units are designed as a dry bath/incubator.
Atenção
To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other liquids.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.