Z683051
Ace large evaporating flask
capacity 20 L, Overall H × O.D. 435 mm × 149.5 mm, X-large flange
Selecione um tamanho
R$ 7.377,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 7.377,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
glass
round bottom flask
single-neck
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6702-44
Total A × D.E.
435 mm × 149.5 mm
capacidade
20 L
Descrição geral
Easy replacement, select the size and capacity you need. These large flasks are fabricated from blanks selected for balance and quality. Necks are carefully welded to prevent "rotational whip".
Easy order instructions:
Match flange size or match flask capacity with overall height and flange size.
Small - O.D. 90 mm x I.D. 67 mm x 18 mm thickness
Medium - O.D. 100 mm x I.D. 72 mm x 19 mm thickness
Large - O.D. 110 mm x I.D. 83 mm x 23 mm thickness
X-large - O.D. 149.5 mm x I.D. 118.8 mm x 21 mm thickness
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)