Documentos
Z690295
Welch® DuoSeal® vacuum pump
model 1400, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, pumping speed 25 L/min
NACRES:
NB.79
Características
CE compliant
gas ballast
fabricante/nome comercial
Welch 1400C-02
Parâmetros
25 L/min pumping speed
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 3
Este Item
Z411817Z411795
Welch® DuoSeal® vacuum pump model 1400, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, pumping speed 25 L/min
Z690295
Welch® DuoSeal® vacuum pump
Welch® ChemStar™ vacuum pumps AC/DC input 220 V AC, Model 1402N
Z411817
Welch® ChemStar vacuum pumps
Welch® ChemStar™ vacuum pumps AC/DC input 220 V AC, Model 1400N
Z411795
Welch® ChemStar vacuum pumps
manufacturer/tradename
Welch 1400C-02
manufacturer/tradename
Welch
manufacturer/tradename
Welch
parameter
25 L/min pumping speed
parameter
0.0001 torr vacuum, 525 rpm speed
parameter
0.0001 torr vacuum, 580 rpm speed
Descrição geral
DuoSeal high vacuum pumps are effective for drying using large vacuum manifolds, and are ideal for vacuum distillations, concentrating, drying, and degassing applications. The <0.001 torr ultimate pressure results in superior drying performance for the most difficult samples. Belt-drive pumps are known for their durability. Low pump rpm reduces wear and minimizes temperature to reduce oil degradation. The large oil capacity dilutes contaminants for extended service life.
Required but not included - exhaust filter catalog number Z412163.
Model 1400 specifications:
Pumping speed: 0.9 cfm (25 L/min)
Max. vacuum: 1 × 10-4 torr
Oil capacity: 0.62 qt (0.59 L)
Tubing needed: I.D. 7/16 in.
Exhaust and intake thread type: 3/4 -20
Rpm: 580
Dimensions: L × W × H, 17.8 × 9 × 12.61 in. (45.1 × 22.9 × 32.1 cm)
Weight: 58 lb (26 kg)
Model 1405 specifications:
Pumping speed: 2.1 cfm (60 L/min)
Max. vacuum: 3 × 10-4 torr
Oil capacity: 0.43 qt (0.41 L)
Tubing needed: I.D. 7/16 in.
Exhaust and intake thread type: 3/4 -20
Rpm: 525
Dimensions: L × W × H, 5 × 13 × 18 in. (38 × 33 × 46.8 cm)
Weight: 93 lb (42 kg)
Informações legais
DuoSeal is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA