Documentos
Z693847
Scienceware® Break-Safe ampule opener
Sinônimo(s):
ampule breakers, glass ampoule openers
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F38952-0000
C × L × A
9.5 cm (3.75 in.) × 7.6 cm (3 in.) × 8.3 cm (3.25 in.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Unique, box style design allows one handed opening of up to 3 ampules at a time by simply pressing down on lid. Ampule necks snap clean and are contained within the device while fingers stay away from sharp edges.
After removing ampule contents, turn the device upside down over a trash receptacle to safely discard ampules and tops.
  • Includes 4 inserts to allow opening of 1 mL, 2 mL, 5 mL or 10 mL ampules
  • Acrylic copolymer plastic construction has broad chemical resistance
  • Transparency allows unobstructed viewing of ampule contents at all times
Informações legais
Break-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA