Documentos
Z740135
QianCap pressure monitor-25
for tubes/bottles with internal threads #25
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Q Labtech
Parâmetros
0-300 psi pressure range
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z742418Z568724Z568732
vibrant-m
Z740135
QianCap pressure monitor-25
vibrant-m
Z742418
Q-Tube Pressure Monitor
manufacturer/tradename
Q Labtech
manufacturer/tradename
Q Labtech 100-PRMSET-35SS
manufacturer/tradename
Q Labtech
manufacturer/tradename
Q Labtech
parameter
0-300 psi pressure range
parameter
180 psi max. pressure
parameter
-
parameter
-
Descrição geral
QianCap pressure monitor-25 is designed for monitoring internal pressure on pressure tubes, flasks and bottles with #25 internal threads. The set contains all items needed for immediate use (pressure release system, 1 PTFE adapter-25H, 1 Simriz O-ring-25-S, 1 stainless steel pressure gauge-300 psi and 10 septa-12 mL).
Características e benefícios
  • Monitors Ace-Thred pressure tubes/bottles.
  • Provides optional higher pressure adapter (120 psi).
Informações legais
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Q-Tube™ gas purging set 12 SS, pack of 1 ea
Z742419
Q-Tube gas purging set
Ace round-bottom pressure flask with thermowell with Ace-Thred 25 PTFE front-seal plug, capacity 500 mL
Z567310
Ace round-bottom pressure flask with thermowell
vibrant-m
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
Q-Tube™ pressure tube reactor starter kit capacity 12 mL
Z567671
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
Q-Tube™ Pressure Monitor 35 SS, pack of 1 ea
Z742418
Q-Tube Pressure Monitor
Ace pressure tube bushing type, Front seal, capacity 120 mL, L × O.D. 17.8 cm × 38.1 mm
Z568813
Ace pressure tube
Ace round-bottom pressure flask with Ace-Thred 25 PTFE front-seal plug, capacity 250 mL
Z567221
Ace round-bottom pressure flask
Ace round-bottom pressure flask with thermowell with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 50 mL
Z567256
Ace round-bottom pressure flask with thermowell