Documentos
Z740242
QianCap gas purging set for Ace pressure tubes and bottles
QianCap-25-v2, fits no. 25 internal thread
Características e benefícios
  • Two optional gas feed lines are available.
  • Maximum pressure: 60 psi
  • Provides optional high-pressure adapter (120 psi).
  • Septum for the system is disposable and made of blue PTFE face and white silicone backing.
  • Septa fits on Q-Tube-12 mL.
  • The blue PTFE liner provides unique chemical resistance and silicon backing has the resealing capability.
Outras notas
Pressure flasks/bottles not included
Informações legais
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Ace round-bottom pressure flask with thermowell with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Z567264
Ace round-bottom pressure flask with thermowell
Ace round-bottom pressure flask with thermowell with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 500 mL
Z567280
Ace round-bottom pressure flask with thermowell
Q-Tube™ Pressure Monitor 35 SS, pack of 1 ea
Z742418
Q-Tube Pressure Monitor
Q-Tube™ pressure tube reactor starter kit capacity 35 mL
Z567736
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
QianCap™ pressure gauge stainless steel, pressure 0-300 psi, for 1/4 in. NPT
Z765392
QianCap pressure gauge
Ace round-bottom pressure flask with thermowell with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 50 mL
Z567256
Ace round-bottom pressure flask with thermowell
Ace pressure reactor system complete, one-piece jacketed flask, flask capacity 500 mL, funnel capacity 60 mL
Z684767
Ace pressure reactor system complete, one-piece
Q-Tube™ pressure tube reactor starter kit capacity 12 mL
Z567671
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
Ace pressure reactor system complete, one-piece jacketed flask, flask capacity 5000 mL, funnel capacity 500 mL
Z684791
Ace pressure reactor system complete, one-piece