Documentos
Z757993
Q-Tube gas purging set
pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Q-Tube gas purging set, pressure reactor, q-tube pressure reactor
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Q Labtech
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z567736Z567671CP2ALLREST
vibrant-m
Z757993
Q-Tube gas purging set
vibrant-m
Z567736
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
vibrant-m
Z567671
Q-Tube pressure tube reactor starter kit
vibrant-m
CP2ALLREST
Cartucho Q-Gard® A
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
Descrição geral
This set can be operated safely and accurately with high reproducibility with a wide range of gases, including oxygen, nitrogen, argon, hydrogen, deuterium, carbon monoxide, and carbon dioxide.
The set contains all items needed for immediate use:
  • 316 stainless steel adapter and matched PTFE sleeve
  • 1 pressure gauge, 300 psi, 2 valves
  • 1 pressure tube, 35 mL
  • 20 septa
  • All fittings for connecting to a gas regulator
Informações legais
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
High pressure adapter for Q-Tube™ for 12 mL Q-Tube, max. pressure 180 psi
Z742413
High pressure adapter for Q-Tube
QianCap™ pressure gauge stainless steel, pressure 0-300 psi, for 1/4 in. NPT
Z765392
QianCap pressure gauge