Merck
610017
Avanti
Syringe (1000 μL)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Extruder Syringe, Gas-tight Syringe, 1000μL
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41122000
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
packaging
1 ea of
storage temp.
15-25°C
General description
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder, products 610000 and 610023. Contains plunger, needle, syringe screw cap, and PTFE seals.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Application
Syringe (1000 μL) has been used:
  • to prepare unilamellar-vesicles
  • to transfer cell membrane solution for the preparation of cell membrane vesicles
  • to transfer lipid stocks in organic solvents for liposome preparation
Packaging
Syringe Box (8-3/8" X 1-5/8" X 1-1/4") (610017-1Ea)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
610017-1EA04061835533565