Selecione um tamanho
R$ 510,00
R$ 793,00
R$ 4.053,00
R$ 7.581,00
Sobre este item
Pular para
InChI key
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
description
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (840034P-10mg), pkg of 2 × 100 mg (840034P-200mg), pkg of 5 × 100 mg (840034P-500mg), pkg of 1 × 25 mg (840034P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
related product
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?