Sobre este item
Pular para
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m
InChI key
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 g (840475P-1g), pkg of 2 × 100 mg (840475P-200mg), pkg of 5 × 100 mg (840475P-500mg), pkg of 1 × 25 mg (840475P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
related product
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?