Sobre este item
Pular para
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
description
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 g (850355P-1g), pkg of 1 × 200 mg (850355P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (850355P-25mg), pkg of 1 × 500 mg (850355P-500mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
related product
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?