Sobre este item
Pular para
Nome do produto
18:0 PC (DSPC), Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
InChI key
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
description
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 g (850365P-1G)
pkg of 1 × 200 mg (850365P-200MG)
pkg of 1 × 25 mg (850365P-25MG)
pkg of 1 × 500 mg (850365P-500MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorias relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Packaging
Legal Information
related product
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?