Merck
850457P
Avanti
16:0-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-hexadecanoil-2-(9Z-octadecenoil)-sn-glicero-3-fosfocolina; POPC; PC(16:0/18:1(9Z))
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 424,00
200 MG
R$ 1.093,00
500 MG
R$ 1.915,00
1 G
R$ 2.825,00
R$ 424,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H82NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
760.08
MDL number:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
description
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 g (850457P-1g), pkg of 2 × 100 mg (850457P-200mg), pkg of 5 × 100 mg (850457P-500mg), pkg of 1 × 25 mg (850457P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
phospholipids
cardiolipins
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
16:0-18:1 PC foi usado no preparo de lipossomos para o encapsulamento de muramil tripeptídeo.[1] Ele também foi usado no preparo de nanodisco da proteína estrutural de membrana 1.[2] 16:0-18:1 PC pode ser usado na síntese de lipoproteínas de alta densidade reconstituídas discoidais.[3]
Biochem/physiol Actions
A 1-palmitoil-2-oleoil-glicero-3-fosfocolina (POPC) ou 16:0-18:1 PC desempenha um papel importante como tensoativo pulmonar e reduz a tensão superficial. A POPC imita a membrana celular natural e pode ser útil para estudos de oxidação de lipídios insaturados. Sua interação com o ozônio leva à decomposição oxidativa na porção C-C da fita de oleoíla.[4]
General description
A POPC é tipicamente considerada um dos lipídios modelo para experimentos biofísicos. A composição de ácidos graxos, ou seja, cadeia saturada na posição sn-1 e cadeia insaturada na posição sn-2, imita a composição de fosfolipídios de mamíferos. Uma vez que o principal componente da PC de ovo é a 1-palmitoil-2-oleoil PC, a POPC é um excelente substituto sintético para EPC.
Packaging
Ampola lacrada de vidro transparente de 5 ml (850457P-200mg)
Ampola lacrada de vidro transparente de 5 ml (850457P-25mg)
Ampola lacrada de vidro transparente de 5 ml (850457P-500mg)
Frasco de vidro com tampa de rosca, de boca larga, âmbar de 60 ml (850457P-1g)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Related product
Nº do produto
Descrição
Preços
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fluorophore Labeling, Nanodisc Reconstitution and Single-molecule Observation of a G Protein-coupled Receptor
Lamichhane R, et al.
Bio-protocol, 7(12) (2017)
Tripta Bhatia et al.
ACS nano, 12(5), 4478-4485 (2018-04-17)
Giant unilamellar vesicles (GUVs) provide a direct connection between the nano- and the microregime. On the one hand, these vesicles represent biomimetic compartments with linear dimensions of many micrometers. On the other hand, the vesicle walls are provided by single
Modified apolipoprotein (apo) AI by artificial sweetener causes severe premature cellular senescence and atherosclerosis with impairment of functional and structural properties of apoA-I in lipid-free and lipid-bound state
Jang W, et al.
Molecules and Cells, 31(5), 461-470 (2011)
Oxidative degradation of the monolayer of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) in low-level ozone
Qiao L, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 119(44), 14188-14199 (2015)
Bianca Buchegger et al.
Analytical chemistry, 90(21), 12372-12376 (2018-10-24)
Mobility of proteins and lipids plays a major role in physiological processes. Platforms which were developed to study protein interaction between immobilized and mobile proteins suffer from shortcomings such as fluorescence quenching or complicated fabrication methods. Here we report a