Selecione um tamanho
R$ 744,00
R$ 1.578,00
R$ 3.277,00
R$ 5.708,00
Sobre este item
Pular para
InChI
1S/C133H264NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-131(135)186-128-130(189-132(136)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)129-188-190(138,139)187-37-36-134-133(137)185-127-126-184-125-124-183-123-122-182-121-120-181-119-118-180-1
InChI key
QSWJINHFEMDVEM-OJCMNYADSA-N
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 g (880120P-1g), pkg of 1 × 200 mg (880120P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (880120P-25mg), pkg of 1 × 500 mg (880120P-500mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Legal Information
comparable product
related product
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?