Merck
Pular para
890890P
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt), DOTAP
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.233,00
200 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 4.654,00
500 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 9.609,00
1 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 17.522,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H80NO4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
698.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.233,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 g ((890890P-1G)), pkg of 2 × 100 mg ((890890P-200MG)), pkg of 5 × 100 mg ((890890P-100MG)), pkg of 1 × 25 mg ((890890P-25MG))
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
application(s)
advanced drug delivery
advanced drug delivery
lipid type
transfection
cationic lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI key
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Application
18:1 TAP (DOTAP) has been used in chloroform solutions to form dry film in the preparation of cationic liposomes. It has also been used in standard stock solution used for the preparation of cationic liposomes.
Biochem/physiol Actions
DOTAP (1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane) is a cationic lipid structure, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery. The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP. DOTAP mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890P-500mg)
60 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (890890P-1g)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18:1 TAP (DOTAP)
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)