E-053
300
certified reference material
liquid
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
ampule of 10 × 1.2 mL
Cerilliant®
500 mg/dL in H2O
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
forensics and toxicology
single component solution
2-8°C
CCO
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).