Merck
Pular para
1.00468
Ácido L(+)-ascórbico
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-ascórbico
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-066-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (iodometric)
Form:
crystalline powder
Grade:
ACS reagent
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% (iodometric)
form
crystalline powder
autoignition temp.
380 °C
potency
11900 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤0.1% Related substances (unspecified impurities singly) (HPLC), ≤0.15% Related substances (Impurity C) (HPLC), ≤0.15% Related substances (Impurity D) (HPLC), ≤0.2% Oxalic acid, ≤0.2% Related substances (sum of impurities (except impurity A and D)) (HPLC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.05%
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
color
clear
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
330 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤2 ppm, heavy metals: ≤10 ppm
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
InChI key
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
General description
para análise EMSURE® ACS Reag. Ph. Eur.
Application
  • Determinação sensível em pesquisa metabólica: Um estudo usou ácido D₃ (+/-)-4-hidroxi-3-metoximandélico em uma análise de espectrometria de massa por ionização química de íons negativos por cromatografia gasosa, fornecendo um método para a determinação sensível dos metabólitos da tirosina. Esta aplicação apoia o uso de compostos deuterados em experimentos de traçador estáveis marcados com isótopos para investigar o metabolismo em humanos (Shimamura et al., 1986).
Analysis Note
Teor (iodométrico)99,0-100,5%Identidade (espectro IV)em conformidadeAspectopó cristalino branco ou quase brancoAspecto da solução (50 g/l água sem CO₂)transparente (≤ 3 NTU) e cor não mais intensa que a da solução de referência BY₇pH (50 g/l água livre de CO₂)2,1-2,6Rotação espec. [α²0/D (100 g/l, água)+20,5-+21,5 °Cloreto (Cl)≤ 50 ppmSulfato (SO₄)≤ 20 ppmCu (cobre)≤ 5 ppmFe (ferro)≤ 2 ppmMetais pesados (ACS)≤ 10 ppmÁcido oxálico≤ 0,2Substâncias relacionadas (HPLC) (Impureza C)≤ 0,15%Substâncias relacionadas (HPLC) (Impureza D)≤ 0,15%Substâncias relacionadas (HPLC) (impurezas não especificadas isoladamente)≤ 0,10%Substâncias relacionadas (HPLC) (soma das impurezas (exceto impurezas A e D))≤ 0,2%Cinza sulfatada (600 °C)≤ 0,05%Perda na secagem (105 °C)≤ 0,1%
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
A13000004786333034
L(+)-Ascorbic Acid for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00468
L(+)-Ascorbic Acid
Ascorbic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1300000
Ascorbic acid
L-Ascorbic acid analytical standard
Supelco
47863
L-Ascorbic acid
L-Ascorbic acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
Sigma-Aldrich
33034
L-Ascorbic acid
grade
ACS reagent
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
99.0-100.5% (iodometric)
assay
-
assay
-
assay
99.7-100.5% (oxidimetric)
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
agency
reag. Ph. Eur.
agency
EP Reference standard
agency
-
agency
Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
form
crystalline powder
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
100468010004027269294854
100468100004027269294878
100468050004027269294861
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf