Todas as fotos(1)
1.02695
Supelco
Benzyl alcohol
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinônimo(s):
Benzenemethanol
Fórmula linear:
C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número MDL:
Número do índice EC:
202-859-9
Nível de qualidade
100
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linha de produto
SupraSolv®
teor
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
435 °C
817 °F
technique(s)
GC-HS: suitable
Impurezas
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 101 °C
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.002 meq/g
Water: ≤ 0.1 %
GC/HS (Every residual solvent of class 1acc. ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 2acc. ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 3acc. ICH): ≤ 50 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Each unknown measured against butyl methyl ketone up to anisole is ≤ 10 µg/g.
Formic acid, acetic acid, dimethylacetamide and dimethyl sulfoxide are not detected.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (ºC)
101 °C - DIN 51758
Certificado de análise
Certificado de origem