1.03789
500
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
EMPROVE® EXPERT
solid
≤0.3 IU/g endotoxin (low)
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
185-187 °C (lit.)
biopharma process and formulation
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
ambient
2-30°C
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Digite o número do lote para pesquisar o certificado de qualidade (CoQ).
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Nanoparticulate impurities (NPIs) in pharmaceutical-grade sucrose reduce the stability of final protein formulations. Applying a purification process results in a low NPI sucrose, thus mitigating risk during formulation development.