Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
~141 °C, 147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (Suitable for formulation and manufacturing use)
application(s)
advanced drug delivery
controlled release
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Synthetic cholesterol, Ph Eur, BP, ChP, JP, NF is ultra-pure and therefore suitable for divers formulations applications. Due to low batch to batch variability, very high purity, and lack of biological components, this product is optimal for highly sensitive applications such as nucleic acid delivery.
With a newly optimized manufacturing process, this product is available in quantities from grams to tons to support your development progress. A dual sourcing option is also possible.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF | description For Cell Culture, EMPROVE® EXPERT | description non-GMP Sample | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - |
| form powder | form - | form - | form powder |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. -10 to -25°C |
| suitability suitable for (Suitable for formulation and manufacturing use) | suitability - | suitability - | suitability - |
| mp ~141 °C, 147-149 °C (lit.) | mp 147-149 °C (lit.) | mp 147-149 °C (lit.) | mp 147-149 °C (lit.) |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterol
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenha-se em conformidade com a GMP usando o programa Emprove®
Acelere a qualificação, mantenha a conformidade e economize tempo com Emprove® Dossiers.
Nota: você será levado ao EmproveSuite.com. Seu nome de usuário e senha são separados do SigmaAldrich.com e podem ser diferentes.
Registre-se gratuitamente e acesse Emprove® Dossiers em poucos minutos. Faça upgrade de seu plano de assinatura para desbloquear conteúdo avançado e personalizado no Emprove® Suite
Não está encontrando o que está procurando? Visite a página de ajuda do programa Emprove®.
Já possui este produto?
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Como encontrar o número do produto
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo:
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está a ter problemas? Não hesite em contactar-nos Assistência Técnica para obter assistência