Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
1.17246
Supelco
Reflectômetro RQflex® 20
pkg of 1 unit, Reflectoquant®
Selecione um tamanho
1 UNIT
R$ 5.734,00
R$ 5.734,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 UNIT
R$ 5.734,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.35
R$ 5.734,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
linha de produto
Reflectoquant®
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
método de detecção
reflectometric
Descrição geral
Faça a leitura das tiras de teste Reflectoquant® com o reflectômetro portátil RQFlex® 20. O sucessor do RQFlex® 10 apresenta uma interface de usuário intuitiva reprojetada somada a uma alta precisão. Ele permite a medição rápida e fácil de uma ampla gama de parâmetros químicos em aplicações de alimentos, água e ambientais.
Embalagem
Estojo de fibra
Informações legais
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Phosphate Test reflectometric, 5-120 mg/L (PO43-), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16978
Phosphate Test
Blank Strips for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16730
Blank Strips
pH Test reflectometric, pH range 4.0-9.0
Supelco
1.16996
pH Test
Ammonium Test reflectometric, 0.2-7.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16892
Ammonium Test
Malic Acid Test reflectometric, 5.0-60.0 mg/L (malic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16128
Malic Acid Test
Glucose Test colorimetric, 10-500 mg/L (glucose), MQuant®
Supelco
1.17866
Glucose Test
Artigos
Método passo a passo que descreve a determinação reflectométrica dos níveis de nitrato em vários vegetais após a redução a nitrito e a detecção com o reagente de Griess usando o sistema Reflectoquant® e as tiras de teste.
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Método passo a passo que descreve a determinação reflectométrica de nitrato em águas residuais após redução a nitrito e detecção com reagente de Griess usando tiras de teste Reflectoquant® e reflectômetro.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.
Ver tudo
Protocolos
Uma descrição passo a passo da determinação reflectométrica de sacarose em refrigerantes usando as tiras de teste Reflectoquant® e o reflectômetro, ideal para controle em processo e testes no local.
Reflectometric determination of sucrose in soft drinks using Reflectoquant® test strips and reflectometer for in-process control.
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Good afternoon, I would like to know if there is a measurement uncertainty for this instrument.
    1 answer
    1. Average accuracy is within ± 10% in the middle of the measuring range.
      Helpful?
  2. Hi, I just need to confirm that the instrument is delivered with a calibration certificate. If yes what is validity of the calibration certificate.
    1 answer
    1. 1172460001 is sold without a calibration certificate. The standard contents of the Reflectoquant® RQflex® 20 package comprise the following items:
      1 Reflectometer including strip adapter, Cat. No. 1.17246.0001
      1 Recalibration set, Cat. No. 1.16954.0001
      1 Quick Guide
      4 1.5-V batteries (AAA)
      1 Safety Instructions