Todas as fotos(1)
1.59002
Supelco
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Acetonitrile solution
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
4124158
Número MDL:
Nível de qualidade
100
pressão de vapor
97 hPa ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
teor
0.095-0.105% (v/v)
forma
liquid
aplicação(ões)
LC/MS: suitable
pb
81.6 °C/1,013 hPa
pf
-45.7 °C
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.782 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
35.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (ºC)
2 °C - (refers to pure substance)
Certificado de análise
Certificado de origem
Artigos
Complete Workflow for the Analysis of California List of Pesticides in Cannabis by LC-MS/MS and GC-MS/MS
To show product safety, it is mandatory to test cannabis flowers for the presence of pesticides. In this article, we show a complete workflow for sample preparation and analysis of cannabis for the pesticides registered in California, by LC-MS/MS and GC-MS/MS