Merck
Pular para
1.59010
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
92.6-95.2% (m/m), reagent grade,for extraction,for analytical purposes, 95.1-96.9 % (v/v), reag. Ph. Eur., EMSURE®
Sinônimo(s):
Etanol, Álcool etílico
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
92.6-95.2% (m/m)
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Etanol 96%, EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
92.6-95.2% (m/m)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
95.1-96.9 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
evapn. residue
≤25 mg/L
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 17 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios da química ecológica (The 12 Principles of Green Chemistry). Este produto é biorrenovável e alternativo aos solventes petroquímicos. O etanol é um solvente verde preferível do ponto de vista ambiental e, portanto, está alinhado com "Solventes e auxiliares mais seguros" e "Uso de matérias-primas renováveis". Clique aqui  para obter mais informações.
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Application
Ethyl alcohol, pure can be used as a solvent in the extraction of:
  • Bio-pigments from the green microalgae Chlorella pyrenoidosa.
  • Cannabinoids and terpenoids in Cannabis sativa.
  • Phenolic compounds from Sacha Inchi Shell.
Other Notes
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Descubra o EMSURE - para ter mais do que certeza!
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
1.009838.187601.00974
Ethanol 96% EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.59010
Ethanol 96%
Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Ethanol
Ethanol absolute EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
8.18760
Ethanol
Ethanol denatured, denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®
Supelco
1.00974
Ethanol
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
assay
92.6-95.2% (m/m)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
19 %, 60 °F
expl. lim.
24.5 %
expl. lim.
19 %, 60 °F
expl. lim.
1.3-15 % (v/v) ethanol()
autoignition temp.
683 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
683 °F
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanol 96%
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
hcodes
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Explore greener solvents including bio-based drop-in replacements, alternative solvents, and ethanol, engineered for sustainable chemistry.
Exibir todo o conteúdo relacionado
Número de item de comércio global
SKUGTIN
159010050004022536240732
159010250004027269574321
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. This can be used for Perfumery?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for use in Fragrance or Perfumery applications. This material is not suitable for in vitro diagnostics or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can it be used to make dyes, is it denatured?
    1 answer
    1. Yes, this product can be used as a solvent to make dyes. It is not denatured.