Todas as fotos(1)
1.59014
Supelco
Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Sinônimo(s):
ACN + TFA, Acetonitrile solution
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
4124158
Número MDL:
Nível de qualidade
100
pressão de vapor
97 hPa ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
teor
0.095-0.105% (v/v)
forma
liquid
aplicação(ões)
LC/MS: suitable
Impurezas
≤0.025 ppm K (Potassium)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Ca (Calcium)
≤0.05 ppm Fe (Iron)
≤0.05 ppm Mg (Magnesium)
≤0.25 ppm Na (Sodium)
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.782 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Acid content: 0.095 - 0.105 % (v/v)
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.05 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 0.025 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.25 ppm
Gradient grade (at 210 nm): ≤ 1.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm): ≤ 0.5 mAU
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Filtered by 0.2 µm filter.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Ponto de fulgor (ºC)
2 °C - (Acetonitrile)
Certificado de análise
Certificado de origem