Merck
Pular para
17-10086
Kit de imunoprecipitação da cromatina EZ-Magna ChIP® A/G
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads. Control primers included.
Sinônimo(s):
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32161000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Level
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
General description
A imunoprecipitação de cromatina (ChIP) é uma técnica poderosa para mapear a distribuição in vivo de proteínas associadas ao DNA cromossômico. Essas proteínas podem ser subunidades de histona e modificações pós-traducionais ou outras proteínas associadas à cromatina, como fatores de transcrição, reguladores de cromatina etc. Além disso, a ChIP pode ser usada para identificar as regiões do genoma associadas a essas proteínas ou, ao invés disso, identificar proteínas associadas a uma região específica do genoma. A metodologia de ChIP muitas vezes envolve a reticulação proteína-DNA e proteína-proteína, fragmentação da cromatina reticulada e posterior imunoprecipitação da cromatina com um anticorpo específico para uma proteína-alvo. Os fragmentos de DNA isolados no complexo com a proteína-alvo podem ser identificados por vários métodos, incluindo PCR, microarranjo de DNA e sequenciamento de DNA. PCR padrão ou quantitativa pode ser realizada para verificar se uma sequência específica de DNA (o gene ou região do genoma) está associada à proteína de interesse. A combinação de ChIP e promotor ou microarranjos de mosaico genômico (ChIP-chip) permite a identificação em todo o genoma de sítios de ligação ao DNA para proteínas associadas à cromatina com resolução precisa. Alternativamente, o sequenciamento de alto rendimento de bibliotecas construídas a partir do DNA cromossômico imunoprecipitado (ChIP-Seq) é uma alternativa poderosa ao ChIP-chip para mapear as interações entre proteínas e o DNA nos genomas de mamíferos.
Diferentemente dos protocolos de ChIP padrão, que podem ser trabalhosos e demorados, o protocolo do kit de ChIP Magna pode reduzir o tempo necessário para realizar um experimento de ChIP de três dias para um. Além disso, quanto menor o volume de reação de ChIP do Magna, maior a concentração relativa do anticorpo, o que permite que a reação de ChIP seja realizada com quantidades menores de anticorpo e de cromatina cisalhada. Por fim, uma vez que este kit usa uma mistura de esferas de proteína A e proteína G, pode ser usada uma gama mais ampla de isotipos de anticorpos que com A ou G isoladamente. Isso permite que uma variedade maior de anticorpos seja usada e evita a necessidade de comprar kits separados para imunoprecipitação baseada em proteína A e proteína G. Como os kits de ChIP Magna usam esferas paramagnéticas, eles são compatíveis com plataformas automatizadas de alto rendimento, possibilitando, assim, que seja realizado um grande número de reações de ChIP simultaneamente. Características e benefícios:
  • O protocolo rápido baseado em esferas magnéticas permite a realização de ChIP no prazo de apenas 1 dia
  • A mistura de esferas de proteínas A+G permite que a realização de ChIP com uma gama mais ampla de anticorpos que com a proteína A ou G isoladamente
  • Anticorpos de controle negativo e positivo e conjunto de primers de controle para simplificar a validação do procedimento experimental
  • Inclui colunas para centrífuga para facilitar a purificação do DNA e torná-la mais confiável, eliminando a necessidade de extrações confusas com fenol-clorofórmio
  • Kit completo com todos os reagentes necessários para produzir resultados confiáveis e reprodutíveis
  • Compatível com conjuntos de anticorpo e primers validados para ChIPAb+
A imunoprecipitação da cromatina (ChIP) é uma técnica importante que permite a análise de interações in vivo entre proteínas e o DNA genômico. Qualquer proteína que se liga ao DNA ou associada à cromatina pode ser analisada com esta técnica, contanto que exista um bom anticorpo para a proteína. É possível medir proteínas diferentes localizadas em uma região específica do genoma ou a distribuição de uma proteína específica em todo o genoma. Outra aplicação poderosa dessa técnica é analisar as alterações nas modificações de histonas que se correlacionam com processos, como transcrição, mitose ou reparo do DNA.
Application
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Usado para detectar/quantificar: Proteínas A+G
Packaging
Capacidade do kit: 22 ensaios de imunoprecipitação da cromatina
Physical form
Duas caixas contendo todos os reagentes necessários para realizar 22 reações de imunoprecipitação da cromatina (ChIP) individuais. Os tampões fornecidos são suficientes para gerar cromatina de até cinco placas de 15 cm com células cultivadas, sendo que cada placa fornece até 10 preparados de cromatina (varia com o tipo de célula e de ensaio).
Preparation Note
Após o recebimento, armazene os componentes nas temperaturas indicadas nos rótulos. Os componentes do kit são estáveis por 1 ano a partir da data de envio quando armazenados conforme indicado.
Other Notes
Esferas magnéticas de proteínas A/G
Tampão de diluição para ChIP
Tampão de lavagem com baixo teor de sal
Tampão de lavagem com alto teor de sal
Tampão de lavagem com LiCl
Tampão TE
Tampão de lise celular
Tampão de lise nuclear
Tampão de eluição para ChIP (sem proteinase K)
Proteinase K
RNase A
Glicina 10X
PBS 10X
Coquetel inibidor de proteases II
AntiRNA polimerase II, clone CTD4H8
IgG de camundongo normal
Primers de controle
Filtros de centrifugação
Tubos de coleta
Reagente de ligação A
Reagente de lavagem B
Reagente de eluição C
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
17-1008517-40817-409
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
signalword
Danger
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Reagentes e recursos de interação de proteínas e ácidos nucleicos para uso em interações do tipo proteína-RNA, proteína-DNA e proteína-proteína, e aplicações associadas.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
The 3rd edition of An Introduction to Antibodies and Their Applications provides a concise overview of some of the key features for the use of antibodies and immunochemical techniques in biological research. This handy reference guide supplements the techniques described in literature, recorded in general laboratory procedures, and described on individual product data sheets. Antibody design, development, and production are our expertise. Stringent validation of our antibodies is only one component of a comprehensive process we undertake to provide the antibodies most cited by the research community (see section Antibody Quality on page 2 for an in-depth look at our expertise).
Exibir todo o conteúdo relacionado
linc-UBC1 physically associates with polycomb repressive complex 2 (PRC2) and acts as a negative prognostic factor for lymph node metastasis and survival in bladder cancer.
He, W; Cai, Q; Sun, F; Zhong, G; Wang, P; Liu, H; Luo, J; Yu, H; Huang, J; Lin, T
Biochimica et Biophysica Acta null
Long Noncoding RNA lncCAMTA1 Promotes Proliferation and Cancer Stem Cell-Like Properties of Liver Cancer by Inhibiting CAMTA1.
Ding, LJ; Li, Y; Wang, SD; Wang, XS; Fang, F; Wang, WY; Lv, P; Zhao, DH; Wei, F; Qi, L
International Journal of Molecular Sciences null
Endogenous miRNA sponge lincRNA-RoR regulates Oct4, Nanog, and Sox2 in human embryonic stem cell self-renewal.
Wang, Y; Xu, Z; Jiang, J; Xu, C; Kang, J; Xiao, L; Wu, M; Xiong, J; Guo, X; Liu, H
Developmental Cell null
Número de item de comércio global
SKUGTIN
17-1008604053252007279