Documentos
8.18709
Sigma-Aldrich
Glicerol
anhydrous for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-289-5
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
potência
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.6-11.3 % (v/v)
técnica(s)
electrophoresis: suitable
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 199 °C
densidade
1.25 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, calc. on anhydr. substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Glicerol ReagentPlus&#174;, &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
G7757
Glicerol
Glicerol analytical standard
Supelco
77067
Glicerol
Glicerol puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49770
Glicerol
Glicerol 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
49781
Glicerol