ABS1507
Anti-Aurora B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Aurora kinase B, EC:2.7.11.1, Aurora 1, Aurora- and IPL1-like midbody-associated protein 1, AIM-1, Aurora/IPL1-related kinase 2, ARK-2, Aurora-related kinase 2, STK-1, Serine/threonine-protein kinase 12, Serine/threonine-protein kinase 5, Serine/threonin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AURKB(9212)
mouse ... Aurkb(20877)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Aurora B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1