Documentos
B26524
Millipore
Manômetro analógico com proteção sanitária do diafragma
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
eCl@ss:
32031690
manufacturer/tradename
Pellicon®
conector
3/4 in. sanitary clamp
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
GL105061Z675083XX42PMINI
Pellicon® Mini Cassette Holder
Millipore
XX42PMINI
Pellicon® Mini Cassette Holder
fitting
3/4 in. sanitary clamp
fitting
-
fitting
-
fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
Descrição geral
O manômetro analógico com proteção de diafragma sanitário é um acessório para o suporte de cassete Pellicon® Mini, que tem um design simples que torna o desenvolvimento de processos e a fabricação farmacêutica em pequena escala simples e eficiente.
O suporte Pellicon® Mini opera de um a três cassetes Pellicon® 2 Mini em paralelo ou cassetes Pellicon® 3. Esse suporte sanitário é apertado com uma pequena chave de torque para comprimir os cassetes entre uma placa coletora que transporta os fluidos para dentro e para fora dos cassetes e uma placa final que veda os cassetes.
O suporte Mini foi projetado para desenvolvimento de processos e fabricação farmacêutica de pequeno volume.
Características e benefícios
O mini suporte e manômetro analógico com proteção de diafragma sanitário foi projetado para desenvolvimento de processos e fabricação de pequenos volumes de produtos farmacêuticos.
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA