Merck
Pular para
CH2900019
Metafolin® ( L-5-methyltetrahydrofolic acid calcium (L-5-MTHF-Ca))
L-5-methyltetrahydrofolic acid calcium (L-5-MTHF-Ca), USP
Sinônimo(s):
(6S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid, (6S)-5-Methyltetrahydrofolic acid, Calcium salt, Calcium salt [(6S)-5-MTHF-Ca], L-5-MTHF; L-5-MTHF-Ca, L-5-methyltetrahydrofolate, L-5-methyltetrahydrofolate-Calcium, L-5-methyltetrahydrofolic acid (L-5-MTHF-Ca)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
agency
USP
form
powder
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Metafolin® can be used as dietary supplement for human use with a daily dosage of 200 – 1000 µg.
Packaging
Customized packaging possible
Legal Information
METAFOLIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)