Todas as fotos(1)
CPDI000L1
Milli-Q
Pacote de purificação DI-PAK® (grande)
Large: 4.7 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Sinônimo(s):
Pacote de purificação DI-PAK®
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
material
cartridge (mixed bed ion exchange resin and activated carbon)
Nível de qualidade
característica
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
embalagem
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
DI-PAK®
parâmetro
4.7 kg operating weight
technique(s)
ion chromatography: suitable
A × L × P
520 mm × 160 mm × 85 mm
condutividade
400 μS/cm (Feed water conductivity)
compatibilidade
for use with Milli-DI®
enviado em
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
CPDI0NJM1SPR08S001CPDI000S1
DI-PAK® Purification Pack Large: 4.7 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Milli-Q
CPDI000L1
DI-PAK® Purification Pack
DI-PAK® Purification Pack Medium: 2.4 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Milli-Q
CPDI0NJM1
DI-PAK® Purification Pack
SmartPak® Purification Pack For use with RiOs™ 8 Water Purification System
Milli-Q
SPR08S001
SmartPak® Purification Pack
DI-PAK® Purification Pack Small: L - 12.7 cm, For the production of de-ionized water
Milli-Q
CPDI000S1
DI-PAK® Purification Pack
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
DI-PAK®
manufacturer/tradename
DI-PAK®
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
VOC-Pak®
compatibility
for use with Milli-DI®
compatibility
for use with Milli-DI®
compatibility
for use with RiOs
compatibility
for use with AFS®, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Q-POD® Element, for use with RiOs-DI® Clinical, for use with RiOs Large, for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
material
cartridge (mixed bed ion exchange resin and activated carbon)
material
cartridge (Mixed bed ion exchange resin and granular carbon)
material
-
material
polypropylene and polyethylene
Descrição geral
O pacote de purificação DI-PAK® (grande) é um cartucho descartável de purificação de água para uso com os sistemas Milli-DI®. Ele produz água desionizada com resistividade >1 Mohm.cm a 25 °C, utilizando água de torneira como a fonte de alimentação.
Aplicação
O pacote de purificação DI-PAK® (grande) remove cloro, contaminantes coloidais e iônicos para atingir a qualidade da água necessária para a sua aplicação.
Características e benefícios
  • Fácil manutenção: O pacote de purificação DI-PAK® (grande) pode ser trocado em segundos, sem nenhum risco de vazamento. A tela de LED avisa quando é necessário trocar o pacote.
  • Ele permite a purificação de cerca de 300 l de água, com uma resistividade >1 Mohm.cm a 25 °C (condutividade da água de alimentação = 400 mS/cm e CO2 dissolvido = 0 ppm).
  • O processo de purificação utiliza tecnologia de troca iônica e de carvão ativado.
  • Produz 3 a 5 l de água pura por dia.
  • Fonte da água de alimentação: água de torneira.
Informações legais
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA