Merck
Pular para
CR0003L200
Tanque de biorreator agitado de 3 l descartável (verde)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
General description
Um biorreator de tanque agitado descartável, projetado para o cultivo não BPF de linhagens celulares de mamíferos. Seu design rígido inclui um recipiente de policarbonato em formato semi-hemisférico, um cabeçote de polietileno de alta densidade (HDPE) com várias entradas, um impulsionador para cima em estilo naval, aspersores de cano aberto e sinterizado, tubo C-flex soldável e todos os filtros de entradas e saídas de gás necessários. Como o recipiente é um componente moldado, entradas adicionais foram incluídas abaixo do nível de volume de trabalho mínimo, inclusive uma entrada do tipo lúer de amostra ativada, uma entrada/saída de líquidos, dois tubos de adição de líquidos, um tubo de aspersão direta e um tubo de coleta. Todas as entradas de adição de gases e líquidos localizadas abaixo do volume de trabalho mínimo contêm válvulas de retenção para garantir o fluxo unidirecional de gás ou líquido. O biorreator CellReady de 3 l é pré-montado, irradiado com radiação gama e enviado pronto para uso.
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
Z687499CLS402648CR0003L105
description
-
description
6 well chamber with PS scaffold inserts, autoclavable, AC/DC input 240 V AC, UK plug
description
fits flask, 3 L
description
-
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
EQ1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)