Merck
CT05F2025
Millipore
Filtro de cartucho Polygard® CT
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinônimo(s):
Polygard-CT Cartridge Filter 20 in. 5.0 μm Code F Reinforced Core
Slide 1 of 1
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polygard
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
20 in. (50 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
tamanho de poro
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
CT25F2025CT25F4025CT25F1050
material
glass fiber-reinforced polypropylene , polyethylene seal, polyester support
material
glass fiber-reinforced polypropylene , polyester support, polyethylene seal
material
glass fiber-reinforced polypropylene , polyester support, polyethylene seal
material
glass fiber-reinforced polypropylene , polyester support, polyethylene seal
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
cartridge nominal length
40 in. (100 cm)
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Informações legais
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany