About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
glass fiber-reinforced polypropylene
polyester support
polyethylene seal
polypropylene
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polygard
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
tamanho de poro
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Informações legais
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany