Merck
CVVL71TP3
Millipore
Cartucho Durapore® 0,1 µm
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinônimo(s):
Durapore Cartridge Filter 10 in. 0.1 μm Code 7
eCl@ss:
32031690
Materiais
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Parâmetros
≤20 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
15 L/min flow rate at 700 mbar (ΔP)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
0.69 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
CVVL72TP3CVVL75S01MSP000941
Cartucho Durapore&#174; 0,1 &#181;m pore size 0.1&#160;&#956;m, cartridge nominal length 10&#160;in. (25&#160;cm), Code&nbsp;7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
CVVL71TP3
Cartucho Durapore® 0,1 µm
Cartucho Durapore&#174; 0,1 &#181;m pore size 0.1&#160;&#956;m, cartridge nominal length 20&#160;in. (50&#160;cm), Code&nbsp;7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
CVVL72TP3
Cartucho Durapore® 0,1 µm
Cartucho Durapore&#174; 0,1 &#181;m pore size 0.1&#160;&#956;m, cartridge nominal length 5&#160;in. (12.5&#160;cm), Code&nbsp;7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
CVVL75S01
Cartucho Durapore® 0,1 µm
Cartucho Durapore&#174; 0,1 &#181;m cartridge nominal length 10&#160;in. (25&#160;cm), Code&nbsp;7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
MSP000941
Cartucho Durapore® 0,1 µm
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm
product line
Durapore®
product line
Durapore®
product line
Durapore®
product line
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
30 ciclos SIP de 30 min a 135 °C; 30 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥1 l de água
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
TOC/Condutividade
Após a esterilização e um fluxo de água controlado de 3,5 L, as amostras apresentaram menos de 500 ppb de TOC por USP <64> e menos de 1,3 µS/cm por USP <64> a 25 °C.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA